Imprimer
Diethyl iminodiacetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61269-100G OR61269-25G
APOSOR61269-100GEA 67.3 EUR
APOSOR61269-100G APOSOR61269-25G
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Formule: C₈H₁₅NO₄
Point d'ébullition: 208 °C
Densité: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041925
Numéro CAS: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6