5-Bromo-1,3-thiazol-2-amine, bromhydrate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃H₃BrN₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012712 Numéro CAS: 61296-22-8 EINECS: 262-699-0 |