Imprimer
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(But-1-yl)-5-nitro-1,3-benzoxazole
OR61231-1G OR61231-10G OR61231-5G
APOSOR61231-1GEA 63.8 EUR
APOSOR61231-1G APOSOR61231-10G APOSOR61231-5G
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663810
Numéro CAS: 886360-98-1