Imprimer
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61210-5G OR61210-10G
APOSOR61210-5GEA 224 EUR
APOSOR61210-5G APOSOR61210-10G
5-Bromopyridine-3,4-diamine
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Formule: C₅H₆BrN₃
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01692479
Numéro CAS: 4635-08-9