Imprimer
1H-Pyrazole-4-carbonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61205-100G OR61205-25G OR61205-5G OR61205-10G OR61205-1G
APOSOR61205-100GEA 0 EUR
APOSOR61205-100G APOSOR61205-25G APOSOR61205-5G APOSOR61205-10G APOSOR61205-1G
1H-Pyrazole-4-carbonitrile 98%
1H-Pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₄H₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040250
Numéro CAS: 31108-57-3