4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₁₀ClNO₆ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00143507 Numéro CAS: 42855-00-5 UN: 3261 ADR: 8,II |