Imprimer
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR61201-10G OR61201-1G OR61201-5G
APOSOR61201-10GEA 891 EUR
APOSOR61201-10G APOSOR61201-1G APOSOR61201-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832900
Numéro CAS: 63725-51-9