Imprimer
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR61173-10G OR61173-5G
APOSOR61173-10GEA 246 EUR
APOSOR61173-10G APOSOR61173-5G
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₂₄H₂₇NO₃
Poids moléculaire: 377.4761 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08693144
Numéro CAS: 120014-07-5