6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₇N₃O₂ Point de fusion: >270 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00140821 Numéro CAS: 216955-75-8 |