Imprimer
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61147-1G OR61147-5G
APOSOR61147-1GEA 928 EUR
APOSOR61147-1G APOSOR61147-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride
Formule: C₉H₁₁BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19381731
Numéro CAS: 1332920-63-4