Imprimer
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR61138-1G OR61138-100MG OR61138-250MG OR61138-5G
APOSOR61138-1GEA 87 EUR
APOSOR61138-1G APOSOR61138-100MG APOSOR61138-250MG APOSOR61138-5G
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Poids moléculaire: 192.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00297151
Numéro CAS: 74205-29-1