Imprimer
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61110-25G OR61110-5G
APOSOR61110-25GEA 405 EUR
APOSOR61110-25G APOSOR61110-5G
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C7H6ClNO2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375127
Numéro CAS: 886365-46-4