Imprimer
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR6111-1G OR6111-5G
APOSOR6111-1GEA 158 EUR
APOSOR6111-1G APOSOR6111-5G
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463805
Numéro CAS: 34662-30-1