Imprimer
5-Bromo-3-méthoxy-2-pyrazinamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-3-methoxypyrazin-2-amine
OR61108-1G OR61108-5G
APOSOR61108-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61108-1G APOSOR61108-5G
5-Bromo-3-méthoxy-2-pyrazinamine 98%
5-Bromo-3-méthoxy-2-pyrazinamine
Formule: C₅H₆BrN₃O
Poids moléculaire: 204.03 g/mol
Point de fusion: 135…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08275726
Numéro CAS: 5900-13-0