Imprimer
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61101-1G OR61101-250MG
APOSOR61101-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61101-1G APOSOR61101-250MG
2-Chloro-3-methoxypyrazine
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Formule: C₅H₅ClN₂O
Point de fusion: 31…32 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02684324
Numéro CAS: 40155-28-0