Imprimer
tert-Butyl-N-methylcarbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl methylcarbamate
OR61100-5G OR61100-25G OR61100-100G
APOSOR61100-5GEA 21.9 EUR
APOSOR61100-5G APOSOR61100-25G APOSOR61100-100G
tert-Butyl-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl-N-methylcarbamate
Formule: C₆H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08899404
Numéro CAS: 16066-84-5