Imprimer
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6108-100G OR6108-25G OR6108-5G
APOSOR6108-100GEA 241 EUR
APOSOR6108-100G APOSOR6108-25G APOSOR6108-5G
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
3-Chloro-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆ClN₃
Poids moléculaire: 143.58 g/mol
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01936479
Numéro CAS: 22841-92-5