Imprimer
3-Bromo-5-nitroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR61069-25G OR61069-5G
APOSOR61069-25GEA 102 EUR
APOSOR61069-25G APOSOR61069-5G
3-Bromo-5-nitroanisole 98%
3-Bromo-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
Poids moléculaire: 232.0300 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112752
Numéro CAS: 16618-67-0