Imprimer
2-Hydrazinylpyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2(1H)-Pyridinone, hydrazone, 2-hydrazinylpyridine, 2-Hydrazinopyridine
OR61068-100G OR61068-25G OR61068-5G
APOSOR61068-100GEA 478 EUR
APOSOR61068-100G APOSOR61068-25G APOSOR61068-5G
2-Hydrazinylpyridine 95%
2-Hydrazinylpyridine
Formule: C₅H₇N₃
Poids moléculaire: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C/0.75mmHg
Point de fusion: 41…44 °C
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006249
Numéro CAS: 4930-98-7