L-Propargylglycine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-Pra-OH, (S)-2-Aminopent-4-ynoic acid, (S)-alpha-Propargylglycine
Formule:
C₅H₇NO₂ Poids moléculaire: 113.116 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00077855 Numéro CAS: 23235-01-0 |