Imprimer
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR61061-10G OR61061-1G OR61061-5G
APOSOR61061-10GEA 677 EUR
APOSOR61061-10G APOSOR61061-1G APOSOR61061-5G
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₅BrINO
Point de fusion: 99…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09909341
Numéro CAS: 321535-37-9