Imprimer
Ethyl 2-(4-isobutylphenyl)propionate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61054-1G OR61054-250MG
APOSOR61054-1GEA 87 EUR
APOSOR61054-1G APOSOR61054-250MG
Ethyl 2-(4-isobutylphenyl)propionate 98%
Ethyl-2-(4-isobutylphenyl)propionate
Formule: C₁₅H₂₂O₂
Poids moléculaire: 234.34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869901
Numéro CAS: 41283-72-1