Imprimer
Diéthoxy(diméthyl)silane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dimethyldiethoxysilane
OR61048-100G OR61048-2.5KG OR61048-500G
APOSOR61048-100GEA 21.9 EUR
APOSOR61048-100G APOSOR61048-2.5KG APOSOR61048-500G
Diéthoxy(diméthyl)silane
Diéthoxy(diméthyl)silane
Formule: C₆H₁₆O₂Si
Point d'ébullition: 111…113 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,865 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009068
Numéro CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II