Imprimer
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-amino-2-methylbenzoate
OR61046-25G OR61046-5G
APOSOR61046-25GEA 69.6 EUR
APOSOR61046-25G APOSOR61046-5G
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458829
Numéro CAS: 6933-47-7