Imprimer
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-Boronophenyl)acetic acid
OR6104-250MG OR6104-1G
APOSOR6104-250MGEA 133 EUR
APOSOR6104-250MG APOSOR6104-1G
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Poids moléculaire: 179.9700 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08704669
Numéro CAS: 914397-60-7