Imprimer
3-Chloro-5-formylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-pyridine-3-carbaldehyde, 5-Chloronicotinaldehyde
OR61039-1G OR61039-250MG OR61039-5G
APOSOR61039-1GEA 55.1 EUR
APOSOR61039-1G APOSOR61039-250MG APOSOR61039-5G
3-Chloro-5-formylpyridine
3-Chloro-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Poids moléculaire: 141.56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457773
Numéro CAS: 113118-82-4