Imprimer
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dichloro-7-deazapurine
OR61036-1G OR61036-100G OR61036-25G
APOSOR61036-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61036-1G APOSOR61036-100G APOSOR61036-25G
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Poids moléculaire: 188.01 g/mol
Point de fusion: 250…252 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059278
Numéro CAS: 90213-66-4