Imprimer
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR61027-1G OR61027-250MG OR61027-5G
APOSOR61027-1GEA 59.6 EUR
APOSOR61027-1G APOSOR61027-250MG APOSOR61027-5G
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₂S
Point de fusion: 33…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06655596
Numéro CAS: 69321-56-8
UN: 1759
ADR: 8,III