5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-3-methylpicolinic acid
Formule:
C₇H₆BrNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07375125 Numéro CAS: 886365-43-1 |