Imprimer
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61002-1G OR61002-5G
APOSOR61002-1GEA 25.8 EUR
APOSOR61002-1G APOSOR61002-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664574
Numéro CAS: 847818-79-5