Imprimer
3-Chloroisoquinoléine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR6098-1G OR6098-5G
APOSOR6098-1GEA 56.7 EUR
APOSOR6098-1G APOSOR6098-5G
3-Chloroisoquinoléine 98%
3-Chloroisoquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Poids moléculaire: 163.6000 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05982009
Numéro CAS: 19493-45-9