Imprimer
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromobenzylsulphonyl chloride
OR6075-1G OR6075-500MG OR6075-5G
APOSOR6075-1GEA 52.2 EUR
APOSOR6075-1G APOSOR6075-500MG APOSOR6075-5G
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₂S
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973454
Numéro CAS: 53531-69-4
UN: 3261
ADR: 8,II