Imprimer
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6059-1G OR6059-250MG
APOSOR6059-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6059-1G APOSOR6059-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Formule: C₇H₉Cl₂NO
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114592
Numéro CAS: 5555-48-6