Imprimer
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR6058-1G OR6058-500MG OR6058-5G
APOSOR6058-1GEA 510 EUR
APOSOR6058-1G APOSOR6058-500MG APOSOR6058-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Formule: C₇H₉BrClNO
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114573
Numéro CAS: 51572-91-9