Imprimer
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-4-methoxy-3-pyridinecarbonitrile
OR6055-1G OR6055-5G
APOSOR6055-1GEA 119 EUR
APOSOR6055-1G APOSOR6055-5G
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₇N₃O
Point de fusion: 211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00975441
Numéro CAS: 98651-70-8