Imprimer
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR6054-1G OR6054-500MG
APOSOR6054-1GEA 495 EUR
APOSOR6054-1G APOSOR6054-500MG
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243468
Numéro CAS: 105985-16-8