2,4-Dichlorothiazole 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃HCl₂NS Point d'ébullition: 184 °C Point de fusion: 44 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08691358 Numéro CAS: 4175-76-2 |