(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-Lys(Z)-OMe.HCl, H-Lys(Z)-OMe·HCl
Formule:
C₁₅H₂₃ClN₂O₄ Point de fusion: 115…118 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00034846 Numéro CAS: 27894-50-4 EINECS: 248-715-9 |