Imprimer
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60213-1G OR60213-250MG OR60213-5G
APOSOR60213-1GEA 31.9 EUR
APOSOR60213-1G APOSOR60213-250MG APOSOR60213-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03426655
Numéro CAS: 34033-41-5