Imprimer
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyl 2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 2-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected
OR60204-10G OR60204-25G OR60204-5G
APOSOR60204-10GEA 183 EUR
APOSOR60204-10G APOSOR60204-25G APOSOR60204-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Poids moléculaire: 200.28 g/mol
Densité: 1.014 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01317793
Numéro CAS: 177911-87-4
UN: 2735
ADR: 8 III