Imprimer
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
OR60202-100G OR60202-25G OR60202-500G
APOSOR60202-100GEA 78.3 EUR
APOSOR60202-100G APOSOR60202-25G APOSOR60202-500G
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle
Formule: C₁₀H₁₁ClO
Poids moléculaire: 182.65 g/mol
Point d'ébullition: 143…146 °C/60mmHg
Densité: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013650
Numéro CAS: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN: 3265
ADR: 8 III