Imprimer
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Amino-5-methylpyridine-2-carbonitrile
OR60181-1G OR60181-5G
APOSOR60181-1GEA 48 EUR
APOSOR60181-1G APOSOR60181-5G
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Formule: C₇H₇N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11227185
Numéro CAS: 1001635-30-8