Imprimer
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60175-1G OR60175-250MG OR60175-500MG OR60175-5G
APOSOR60175-1GEA 91.5 EUR
APOSOR60175-1G APOSOR60175-250MG APOSOR60175-500MG APOSOR60175-5G
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 117 °C
Point éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622267
Numéro CAS: 4359-46-0
EINECS: 224-435-2
UN: 1993
ADR: 3,III