Imprimer
2-Méthyl-5-nitrobenzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60170-1G OR60170-25G OR60170-5G
APOSOR60170-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60170-1G APOSOR60170-25G APOSOR60170-5G
2-Méthyl-5-nitrobenzoxazole
2-Méthyl-5-nitrobenzoxazole
Formule: C₈H₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466748
Numéro CAS: 32046-51-8