Imprimer
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60159-5G OR60159-1G
APOSOR60159-5GEA 65.4 EUR
APOSOR60159-5G APOSOR60159-1G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11518975
Numéro CAS: 929617-35-6