Imprimer
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate, Methyl 6-chloro-3-methylpyridine-2-carboxylate
OR60156-1G OR60156-250MG
APOSOR60156-1GEA 55.1 EUR
APOSOR60156-1G APOSOR60156-250MG
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12756112
Numéro CAS: 878207-92-2