Imprimer
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60140-1G OR60140-250MG OR60140-5G
APOSOR60140-1GEA 119 EUR
APOSOR60140-1G APOSOR60140-250MG APOSOR60140-5G
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07375100
Numéro CAS: 886365-02-2