Imprimer
4-Methylpyridine-2-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR60135-1G OR60135-250MG OR60135-500MG
APOSOR60135-1GEA 348 EUR
APOSOR60135-1G APOSOR60135-250MG APOSOR60135-500MG
4-Methylpyridine-2-carboxamide
4-Methylpyridine-2-carboxamide
Formule: C₇H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062672
Numéro CAS: 54089-04-2