N-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzylamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₃H₂₀N₂ Poids moléculaire: 204.32 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08060619 Numéro CAS: 884507-40-8 UN: 2735 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...