Imprimer
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60118-100MG OR60118-1G OR60118-250MG
APOSOR60118-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR60118-100MG APOSOR60118-1G APOSOR60118-250MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₇IN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739144
Numéro CAS: 885271-25-0